Przejdź do
1.46592
Roztwór buforu fosforanowego
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Buforowany roztwór fosforanu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Usually ships within 10 - 12 weeks
771,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
771,00 zł
Usually ships within 10 - 12 weeks
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
glass bottle
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Na2HPO4, 28.65 g , NaH2PO4, 3.12 g
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.2-7.6±
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Bufor fosforanowy został zaprojektowany jako rozcieńczalnik próbek i roztwór do wykonywania seryjnych rozcieńczeń. Zapobiega zmianom pH podczas przeprowadzania eksperymentów mikrobiologicznych.
Application
Bufor fosforanowy jest używany do przygotowywania rozcieńczeń, ślepych prób do badania wody, produktów mlecznych, żywności i innych próbek testowych.
Other Notes
Production will take place at Millipore SAS in Molsheim, France. Deliveries will be executed in accordance with the terms and conditions of MLS RTU GmbH. A minimum order quantity is required to process the order. Once the order is placed and confirmed, Merck will ensure product delivery within a maximum timeframe of 10 to 12 weeks. The terms and conditions of Merck KGaA apply to both Millipore SAS and MLS RTU GmbH and can be accessed through the following link: Standard Terms & Conditions
This medium can be modified and/or supplemented based on the required performance criteria.
Disclaimer
This item is created at the customer′s request as a customized product and will not be developed or qualified in accordance with the Merck Product Development Process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.4677776847P5244
technique(s)
direct inoculation: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
pH
7.2-7.6±
pH
-
pH
7.2±0.2
pH
7.5 (25 °C)
shelf life
360 days
shelf life
360 days
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór buforu fosforanowego
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146592000604027269282516