Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
Informacje o tej pozycji
214,00 zł
agency
EP 2.6.13
Quality Level
description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceuticals in the presence of disinfectant residues
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type White screw cap for wide neck, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin, 3 g , Tween®
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
275 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.0
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór NaCl-peptonu z LTH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1465220006 | 04027269265014 |