Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 125 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3960,00 zł
material
polyethylene sleeve
Quality Segment
sterility
sterile; irradiated
feature
ready-to-use
packaging
box of 125 bags
bag L × W
21 cm × 21 cm
application(s)
microbiology
pharmaceutical
compatibility
for use with Contact and Settle plates
storage temp.
2-25°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polyethylene sleeve | material transparent polypropylene (with blue biohazard labeling ) | material transparent polypropylene (with blue biohazard labeling ) | material transparent polypropylene (with blue biohazard labeling ) |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| compatibility for use with Contact and Settle plates | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| sterility sterile; irradiated | sterility - | sterility - | sterility - |
| bag L × W 21 cm × 21 cm | bag L × W - | bag L × W - | bag L × W - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Powiązane treści
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1465090125 | 04027269270131 |