Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Usually ships within 10 - 12 weeks | 231,00 zł |
Informacje o tej pozycji
material
glass bottle
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
form
liquid
shelf life
360 days
feature
closure type White flip cap with septum, ready-to-use
composition
Histidine , Histidine, 1 g , K2HPO4, 3.6 g , Lecithin, 3 g , NaCl, 4.3 g , Na2HPO4, 7.23 g , Peptone, 1 g , Tween® , Tween® 80, 30 mL
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
200 mL
pH
6.8-7.2
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Lecytyna i Polysorbate80, są skuteczne wobec czwartorzędowych związków amoniowych, amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych, benzamidyn, chlorheksydyn i dequadin. Polisorbat 80 dezaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i PHBestry. Histydyna jest skuteczna wobec formaldehydu i środków uwalniających formaldehyd.
Application
Features and Benefits
- Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei.
- Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
- Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) bioburden testing | application(s) cosmetics |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shelf life 360 days | shelf life 360 days | shelf life 12 mo. | shelf life 360 days |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór peptonu NaCl + LTH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1465070006 | 04027269270506 |