Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
331,00 zł
agency
EP 2.6.13
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin, 3 g , Tween®
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
450 mL
pH
7.0
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. | shelf life 12 mo. |
| pH 7.0 | pH 7.0 | pH 7.0 | pH 7.0 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór NaCl-peptonu z LTH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464820006 | 04027269270841 |