Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
Quality Level
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For isolation and cultivation of fastidious anaerobic and aerobic microorganisms
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Red crimp cap with septum, ready-to-use
packaging
pack of 10 bottles
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioglycollate Broth Clear
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464560010 | 04027269265632 |