Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
Informacje o tej pozycji
321,00 zł
Quality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type Blue flip cap with septum, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
500 mL
bottle filling volume
300 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Application
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór NaCl-peptonu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Culture Media for compendial methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464080006 | 04027269266509 |