Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 223,00 zł |
Informacje o tej pozycji
223,00 zł
Quality Level
agency
ISO 6579, according to ISO 6887
form
liquid
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles
manufacturer/tradename
ReadyTube®
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
225 mL
pH
7.0 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
industrial qc
pathogen testing
sample preparation
storage temp.
2-25°C
suitability
Salmonella spp.
General description
Application
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Protokoły
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
Nowa norma EN ISO 22964:2017 określa horyzontalną metodę wykrywania bakterii Cronobacter spp. w żywności, paszy dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Norma EN ISO 6579-1 określa wykrywanie Salmonella spp. w próbkach przeznaczonych do spożycia przez ludzi, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
Produkty
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464040006 | 04027269266547 |