Przejdź do
1.46368
Buforowany roztwór NaCl-peptonu
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Blue screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Buforowana woda peptonowa z solą fizjologiczną, buforowany roztwór peptonowy chlorku sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP, USP
description
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
form
liquid
shelf life
270 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 6 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Buffered NaCl-Peptone solution is designed for the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products. The low content of peptone, as well as the content of phosphate buffer and sodium chloride in the solution, maintains the viability of microorganisms present without supporting growth.
Application
The solution is used for the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products such as solutions for sample preparation, dilution, or washing solution.
Features and Benefits
Our ready to use media provide the highest level of quality and testing confidence. They have been formulated and tested to meet the pharmacopoeia requirements. Sterility testing media and rinse solutions are manufactured in an ISO 9001, environmentally controlled production center. Each lot undergoes a stringent quality control (QC) procedure, including pH, sterility and growth promotion tests. Our manufacturing approach ensures the highest level of clarity for our media and rinsing fluids, therefore improving accuracy and significantly reducing the risk of incorrect interpretation and false results.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór NaCl-peptonu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146368000604027269268077