Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 214,00 zł |
Informacje o tej pozycji
214,00 zł
Quality Segment
agency
EP 2.6.12, JP 4.05, USP 61
description
For isolation & cultivation of fastidious aerobic bacteria, yeasts, and molds
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
closure type red screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
box of 6 bottles, bottle of
technique(s)
direct inoculation: suitable
bottle capacity
250 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.3
application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-25°C
General description
Application
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1463350006 | 04027269268480 |