Przejdź do
1.46311
FREY Liquid Medium
bottle capacity 125 mL, filling volume 100 mL, closure type, with screw cap, single packed of, for mycoplasma synoviae
Synonim(y):
Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium, FREY Broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Produkcja na życzenie, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji o wysyłce.
249,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106200
Bottle capacity:
125 mL
Feature:
closure type with screw cap, ready-to-use
Agency:
EP 2.6.7
Ph:
7.8 ( in H2O)
249,00 zł
Produkcja na życzenie, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji o wysyłce.
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
EP 2.6.7
Quality Level
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
6 mo.
feature
closure type with screw cap, ready-to-use
packaging
single packed of
bottle capacity
125 mL
filling volume
100 mL
color
clear red
pH
7.8 ( in H2O)
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
storage temp.
2-8°C
suitability
mycoplasma synoviae (avian)
General description
FREY Broth is supplemented with NAD to allow the growth of M. synoviae. Color change of the medium to yellow or purple indicates growth of mycoplasmas, due to Phenol Red in the medium. Penicillin inhibits the growth of accompanying bacterial flora.
Application
FREY Broth is recommended for the detection of avian mycoplasmas in pharmaceutical products, especially in bulk vaccines, cell banks, and virus cultures.
Features and Benefits
  • Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
  • Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FREY Liquid Medium
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146311000104027269268947