Przejdź do
1.46253
ReadyPlate CT VRBG Agar ISO 21528
ReadyPlate CT, plate diam. 55 mm, according to ISO 21528, ready-to-use, contact plates, sterile, box of 20 plates, for enterobacteriaceae
Synonim(y):
VRBG Agar, Violet Red Bile Dextrose Agar, Violet Red Bile Glucose Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use contact plates
Sterility:
sterile
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 21528
Quality Level
sterility
sterile
product line
ReadyPlate
form
plate
feature
ready-to-use contact plates
packaging
box of 20 plates
manufacturer/tradename
ReadyPlate CT
storage condition
(15 - 25 °C )
plate diam.
55 mm
pH
7.6 ( in H2O)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli, bacteria, enterobacteriaceae
General description
ReadyPlate CT VRBG Agar contact plates provide a ready-to-use method for environmental monitoring of surfaces in critical clean rooms and isolators.
Crystal violet and bile salts in the medium inhibit the accompanying bacterial flora. Degradation of glucose is accompanied by production of acid, which is indicated by a color change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies. All Enterobacteriaceae are detected as they all degrade glucose to acid. The culture medium is not, however, specific for these organisms as some other accompanying bacteria (e.g. Aeromonas) also show these reactions.
Application
ReadyPlate CT VRBG Agar contact plates are suitable for the selective isolation of Enterobacteriaceae or bile tolerant Gram-negative bacteria from non-sterile pharmaceutical products, foodstuffs, and other sample material.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146253002004027269269203