Przejdź do
1.46003
Sabouraud Dextrose Agar
Chloramphenicol, EP, lid, Lockable settle plate for long incubation, plate diam. 90 mm, aseptically filled, single packed of 20 and 120 plates, suitable for air monitoring
Synonim(y):
SDA Settle Plate, SDA with Chloramphenicol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
120 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
Composition:
Chloramphenicol
Plate diam.:
90 mm
Feature:
lid Lockable settle plate for long incubation, ready-to-use
Sterility:
aseptically filled
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
lid Lockable settle plate for long incubation, ready-to-use
composition
Chloramphenicol
packaging
single packed of 20 and 120 plates
plate diam.
90 mm
pH
5.6 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
molds, yeasts
General description
Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol in 90 mm settle plate with 30 mL filling volume for long incubation is designed for the detection of yeasts and molds for air and personnel monitoring in less critical environments.
Sabouraud Dextrose Medium contains digests of animal tissues (peptones), which provide a nutritious source of amino acids and nitrogenous compounds for the growth of fungi and yeasts. Dextrose is the energy and carbon source. The low pH favors fungal growth and the addition of chloramphenicol inhibits the growth of the accompanying bacterial flora.
Application
Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol settle plate is designed for the detection of the total count of yeasts and molds in air and personnel of less critical environments.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sabouraud Dextrose Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
146003002004027269264727
146003012004027269264758