Przejdź do
14-540-M
Białko Tie2, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Tie2 residues 771-end, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol wt:
Mw 42 kDa
2390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
product line
Upstate®
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol wt
Mw 42 kDa
purified by
(Ni2+/NTA-agarose)
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
accession no.
 (FUNCTION: SwissProt: Q02763 # This protein is a protein tyrosine-kinase transmembrane receptor for angiopoietin 1. It may constitute the earliest mammalian endothelial cell lineage marker. Probably regulates endothelial cell proliferation, differentiation and guides the proper patterning of endothelial cells during blood vessel formation. ), NM_000459.2
NCBI accession no.
UniProt accession no.
relevant disease(s)
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Gene Information
human ... TEK(7010)
General description
N-końcowe rekombinowane ludzkie reszty Tie2 znakowane His6, 771-koniec
Tie2
Application
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Biochem/physiol Actions
Protein Target: Tie2
Target Sub-Family: TK
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
2 vials at 5μg each
Also available in 250μg size (2x125μg)--call for pricing and availability and reference catalog number 14-540M when ordering the 250μg size.
Physical form
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
6 months at -70C
Analysis Note
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-524-M14-766-M14-552-M
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
mol wt
Mw 42 kDa
mol wt
Mw 57.2 kDa
mol wt
Mw 42 kDa
mol wt
Mw 78.4 kDa
Gene Information
human ... TEK(7010)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... BTK(695)
specific activity
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-54004053252330438