Przejdź do
1.44251
Uniwersalna szybka ładowarka akumulatorów, 120 V (USA)
for use with RCS® High Flow/{TM="RCS"] Plus Ex
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
packaging
pkg of 1 kit
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with RCS® High Flow/{TM="RCS"] Plus Ex
storage temp.
room temp
General description
940371 (RCS High Flow/RCS Plus Ex)
Do ładowania akumulatorów Ni-Cd 9,6 V i 7,2 V używanych odpowiednio z RCS High Flow i przyrządami z serii RCS Plus (RCS Plus, RCS Plus Ex).
Legal Information
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144251000104027269259099