Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116129
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
ambient
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
usage
sufficient for 20 tests
packaging
pkg of 1 vials
manufacturer/tradename
PyroDetect
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroDetect System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
PyroDetect Interleukin Standard to Interleukin-1β Standard do reakcji kontrolnych w teście ELISA Interleukin-1β. Jest kompatybilny z zestawem PyroDetect Kit. (921200), który służy do wykrywania i ilościowego oznaczania pirogenów w oparciu o test aktywacji monocytów (MAT).
Application
PyroDetect Interleukin Standard jest używany do walidacji specyficznej dla produktu z zestawem PyroDetect, aby sprawdzić, czy system faktycznie wykrywa interleukinę-1β.
Preparation Note
Przechowywać nieotwartą fiolkę w temperaturze 2-8 °C. Nie używać po upływie daty ważności produktu.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename PyroDetect | manufacturer/tradename PyroDetect | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 1 vials | packaging pkg of 1 kit | packaging kit of 96 wells (12 strips x 8 wells) | packaging - |
| usage sufficient for 20 tests | usage - | usage - | usage - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
hcodes
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1441580001 | 04027269258559 |