Przejdź do
1.44083
Sonda skanująca z filtrem, 1 CFM
for use with APC SmartTouch
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122409
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
compatibility
for use with APC SmartTouch
storage temp.
room temp
General description
942839 (APC SmartTouch)
W komplecie z rurką próbkującą
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
144083000104027269260194