Przejdź do
14-251-M
Białko p38α/SAPK2a, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, recombinant, full length p38α/SAPK2a, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
16 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw 67.7 kDa
2400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 67.7 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt accession no.
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
General description
Źródło produktu: ekspresja w E. coli
N-końcowy znakowany GST, rekombinowany, pełnej długości p38α/SAPK2a
Biochem/physiol Actions
Protein Target: p38α/SAPK2a
Target Sub-Family: CMGC
Packaging
Dostępny również w rozmiarze 250 μg (2x125 μg) - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności. Przy zamawianiu rozmiaru 250 μg należy podać numer katalogowy 14-251M.
Physical form
Glutathione-agarose
Preparation Note
6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Other Notes
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14-253-M14-246-M14-249-M
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
mol wt
Mw 67.7 kDa
mol wt
Mw 71 kDa
mol wt
Mw 69 kDa
mol wt
Mw 71 kDa
UniProt accession no.
Q16539
UniProt accession no.
Q15759
UniProt accession no.
P30086
UniProt accession no.
O15264
Gene Information
human ... MAPK14(1432)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
Gene Information
-
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y N Doza et al.
FEBS letters, 364(2), 223-228 (1995-05-08)
A MAP kinase homologue, termed the reactivating kinase (RK), lies in a signalling pathway which mediates cellular responses to stress. Here we demonstrate that the stress-induced activation of the RK in human KB cells is accompanied by the phosphorylation of
A single autophosphorylation site confers oncogenicity to the Neu/ErbB-2 receptor and enables coupling to the MAP kinase pathway.
Ben-Levy, R, et al.
The Embo Journal, 13, 3302-3311 (1994)
A Cuenda et al.
FEBS letters, 364(2), 229-233 (1995-05-08)
A class of pyridinyl imidazoles inhibit the MAP kinase homologue, termed here reactivating kinase (RK) [Lee et al. (1994) Nature 372, 739-746]. We now show that one of these compounds (SB 203580) inhibits RK in vitro (IC50 = 0.6 microM)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14-251M04053252626845
14-25104053252583414