Przejdź do
1.37219
Phospho-L-Tyrosine Disodium Salt
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
Phospho-L-tyrosine disodium salt, PTyr, Phospho-Tyrosine, Phosphotyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 130,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
141 270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10NNa2O6P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
EMPROVE® EVOLVE
Quality Segment
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C9H12NO6P.2Na/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15;;/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;/t8-;;/m0../s1
InChI key
JRFJYPIBECDABY-JZGIKJSDSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
Application
Modified amino acids are inhouse manufactured amino acid derivatives with specific properties enabling the intensification of cell culture processes.
Together with the companion product Sulfo-Cysteine sodium salt, the new modified amino acid Phospho-Tyrosine disodium salt can be used as replacement for tyrosine to generate highly concentrated, neutral pH feeds. Both modified amino acids eliminate the need for alkaline feeds, which are normally applied to ensure solubility and stability of the unmodified amino acids tyrosine and cysteine.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phospho-L-Tyrosine Disodium Salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
137219901004065269206552
137219100004065269206545
137219010004065269206569