Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
NF
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
description
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
packaging
pkg of 1 L (1371331000), pkg of 20 L (1371339020)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| autoignition temp. 1436 °F | autoignition temp. 1436 °F | autoignition temp. 410 °C | autoignition temp. 410 °C |
| mp 10-11 °C (lit.) | mp 10-11 °C (lit.) | mp 10.5 °C | mp 10.5 °C |
| density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.012 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C |
| description Product will be discontinued and replaced by 1.37044 | description - | description - | description EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF |
| vapor density 2.1 (vs air) | vapor density 2.1 (vs air) | vapor density - | vapor density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..