Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł | |
| 3 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł | |
| 12 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, USP
description
EMPROVE® EXPERT BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
density
2.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, ChP | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form crystalline solid | form crystalline powder |
| solubility 850 g/L | solubility - | solubility water: 14 mg/mL | solubility - |
| density 2.04 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Dowiedz się więcej na temat podskórnej lub dożylnej formulacji mAb oraz odpowiednich produktów towarzyszących, w tym substancji pomocniczych.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1370931000 | 04027269705022 |
| 1370935000 | 04027269704964 |
| 1370930001 | 04027269705053 |
| 1370939012 | 04027269704995 |