Przejdź do
1.33018
Roztwór wzorcowy żelaza
traceable to SRM from NIST 0.1000 mg/l Fe(III) in HNO3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
267,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
specific analyte(s)
iron
technique(s)
photometry: suitable
pH
2 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy żelaza Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Roztwór wzorcowy żelaza może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 0,1000 ± 0,0030 mg/L Fe(III) w HNO3
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.330141.330191.33020
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
swimming pools
wastewater
format
single component solution
format
-
format
-
format
single component solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy żelaza
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Rapid and easy analysis of iron in pale beer samples with 1,10-Phenanthroline using spectrophotometry, facilitated by the formation of a stable red complex.
Soil analysis to determine iron content in soil samples using Spectroquant® Iron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
133018010004054839180156