Przejdź do
1.32372
MC-Media Pad®
selective for enterobacteriaceae, ready-to-use, pack of 4 × 25 pieces
Synonim(y):
MC-Media Pad®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
4 x 25 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41116131
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Detection of Enterobacteriaceae
sterility
sterile; aseptically processed
product line
MC-Media Pad®
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
pack of 4 × 25 pieces
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for enterobacteriaceae
General description
MC-MediaPad® został zaprojektowany w celu zapewnienia kontroli higieny w przemyśle spożywczym. Upraszcza proces wykrywania i oznaczania Enterobacteriaceae, powszechnego wskaźnika jakości zanieczyszczenia żywności. MC-MediaPad® to wstępnie wysterylizowane, gotowe do użycia urządzenie do suchej hodowli, minimalizujące ilość odpadów i upraszczające procedury testowe. Zawiera unikalny arkusz samoprzylepny, podkładkę testową pokrytą pożywką i polimerem pochłaniającym wodę oraz przezroczystą folię pokrywającą. Selektywna pożywka, wskaźnik pH i wskaźnik redoks umożliwiają specyficzne i niezawodne wykrywanie. Po zaszczepieniu próbka dyfunduje przez podkładkę poprzez działanie kapilarne, automatycznie odtwarzając pożywkę. Charakterystyczna zmiana koloru kolonii z fioletowego na czerwony z żółtą strefą na płytce testowej zapewnia wyraźne wizualne wskazanie obecności Enterobacteriaceae spp.
Application
MC-Media Pad® służy do oznaczania liczby i selektywnego wykrywania Enterobacteriaceae spp w próbkach żywności z przemysłu spożywczego i napojów.
Analysis Note
Policz tylko czerwone kolonie z żółtą strefą. Kolonie bez żółtej strefy należy zignorować. W przypadku jakichkolwiek trudności z identyfikacją żółtej strefy, uprzejmie prosimy o liczenie pod jasną lampą biurkową lub w jaśniejszym otoczeniu.
Legal Information
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
132372000104054839998430