Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 263,00 zł |
Informacje o tej pozycji
263,00 zł
Quality Level
form
solution
analyte chemical class(es)
total organic carbon (TOC)
technique(s)
photometry: suitable
pH
3-5 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3
application(s)
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
power plants
wastewater
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) disposal drainage water | application(s) drinking water | application(s) drinking water | application(s) disposal drainage water |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| density 1 g/cm3 | density 1 g/cm3 | density 1 g/cm3 | density 1 g/cm3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy TOC
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F4523-5SET | 04061835556830 |
| F4648-50SET | 04061835556847 |
| F4523-50SET | 04061833617786 |
| F4648-5SET | 04061833617823 |
| 1322530100 | 04027269970543 |