Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
anhydrous
Quality Level
agency
BP, ChP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
mol wt
142.04 g/mol
impurities
bacterial content, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
4.76
mp
884 °C
solubility
200 g/L
density
2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Packaging
1282111001//1kg - plastic bottle
1282112501//2.5kg - plastic bottle
1282118029//25kg - fiber carton
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, Ph. Eur., ChP, USP | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form solid | form crystalline | form granular, powder |
| density 2.68 g/cm3 at 25 °C, 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.68 g/mL at 25 °C (lit.) |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line Redi-Dri™ |
| solubility 200 g/L | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1282118029 | 04054839740244 |
| 1282112501 | 04054839740190 |
| 1282117100 | 04065272696265 |
| 1282110003 | 04054839740176 |
| 1282117025 | 04065272696241 |
| 1282117029 | 04065272696258 |
| 1282111001 | 04054839740183 |