Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 1660,00 zł | |
| 1 kg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 8140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Level
assay
≥96% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤5% Moisture
color
off-white
solubility
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤50 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (SDS-PAGE) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (cellulose acetate electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form lyophilized powder | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤5% Moisture | impurities ≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin | impurities - | impurities - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A8097-10ML | 04061833391204 |
| 12660-1KG | 04055977222630 |
| 12660-100GM | 04055977222647 |