Przejdź do
12-565
Trimethyl-Histone H3 Peptide
Lys27, biotin conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
1540,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Peptyd trimetylo-histonowy H3 (Lys27), koniugat biotyny, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
biological source
synthetic
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-56612-56712-568
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c