Przejdź do
12-547
JAK3tide
JAK3tide primarily used in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1000 μg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
1300,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate using JAK3, active (14-629)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501603SAB5700391SRP0335
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
P23458
NCBI accession no.
NM_000215.2
NCBI accession no.
P52333
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_002227
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-54704053252276378