Przejdź do
1.25158
Eshmuno® CPX Resin
RoboColumn Eshmuno® CPX, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Eshmuno® CPX 0.2ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoisobutyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
≤8 bar pressure, 500 cm/hr max. flow rate
column diam. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
capacity
~120 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
General description
5 X 10mm ESHMUNO®
Features and Benefits
Eshmuno® CPX chromatography resin enables:
  • Intermediate purification or polishing of monoclonal antibodies
  • High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes.
  • Wide pH and conductivity operating window
  • High flow rate versus pressure-flow behavior
  • Excellent removal of impurities
  • Robust and safe packing procedures
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.251591.251661.25171
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
-
separation technique
-
capacity
~120 mL, resin binding capacity
capacity
~120 mL, resin binding capacity
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125158000104061838830333