Przejdź do
1.25147
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~220 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~160 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
no temp limit
General description
5 x 10mm
Features and Benefits
RoboColumn Fractogel® SE HiCap (M) 0.2 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.251371.251361.25150
volume
0.2 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
ligand
(Sulfoethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
separation technique
cation exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~180 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125147000104061838830289