Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
agency
traceable to NIST
Quality Segment
specific analyte(s)
nitrogen
concentration
12.0 mg/L N in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| agency traceable to NIST | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azot (całkowity) Roztwór wzorcowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Protokoły
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1250440100 | 04027269226190 |