Informacje o tej pozycji
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source - |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
127087-87-0
127087-87-0
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 12-500 | 04053252373480 |
| CLS431495-24EA | 04065266253894 |
| S200B05RE | 04054839116346 |
| TMO4115-0500 | 04061841585596 |
| B9282-12EA | 04061832614007 |
| B0158-12EA | 04061826742471 |
| TMO4112-0500 | 04061841585459 |
| SC00B05RE | 04053252668180 |
| GF55815824-2EA | 04061825057446 |
| GF56660520-2EA | 04061825057620 |
| GF55815824-1EA | 04061825057439 |
| GF42150822-2EA | 04061825055923 |
| GF52291009-1EA | 04061825065977 |
| 54236-U | 04061833528129 |
| 54184-U | 04061833527924 |
| BMSW110512500 | 04065269070061 |
| GF42150822-1EA | 04061825055916 |
| GF42150822-5EA | 04061825055930 |
| CLS3153-1EA | 04061833883334 |
| CLS3153-12EA | 04061838338341 |
| GF52291009-2EA | 04061825065984 |
| GF52291009-5EA | 04061825065991 |
| GF56660520-1EA | 04061825057613 |
| GF56660520-5EA | 04061825057637 |
| GF69268067-1EA | 04061825066639 |