Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11ClFNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.69
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mp
175-177 °C
solubility
10 g/L
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay >97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility 10 g/L | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility water: 25 mg/mL | solubility - |
| bulk density 200 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1248390100 | 04022536220680 |
| 1248390500 | 04022536220697 |