Przejdź do
12-459
Peptyd substratu IKK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.42
eCl@ss:
32160405
1270,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Segment
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CHUK(1147)
Biochem/physiol Actions
Protein Target: IKKα
Target Sub-Family: Misc
Physical form
Liofilizowany proszek
Preparation Note
Liofilizowany: 2 lata w temperaturze 4°C; Uwodniony: 6 miesięcy w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a substrate for IKKα (Catalog #14-461) and IKKβ (Catalog #14-485)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
12-12312-34012-152
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... CHUK(1147)
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Gene Information
-
Gene Information
-
UniProt accession no.
O15111
UniProt accession no.
P17252
UniProt accession no.
P31749
UniProt accession no.
P17612
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
NCBI accession no.
NM_001278.3
NCBI accession no.
NM_002737.2
NCBI accession no.
NM_001014431.1, NM_001014432.1, NM_005163.2
NCBI accession no.
NM_002730.3, NM_207518.1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-45904053252736889