Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
Cena katalogowa1600,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
assay
≥95.0% dry basis (enzymatic)
form
solid
pH
3.7-4.2 (10 mg/mL in water)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].[Na].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O[P](=O)(O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n+]2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C21H28N7O17P3.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39)
InChI key
WINXVPJGUQYDJA-WUEGHLCSSA-N
General description
Application
- Biochemiczna i molekularna modulacja obwodowych i ośrodkowych uszkodzeń wywołanych CCl4 przez ekstrakty z Tilia americana var. mexicana..: Bada ochronne szlaki biochemiczne wzmocnione przez NADP, odnosząc się do stresu oksydacyjnego i uszkodzenia tkanek w warunkach klinicznych, sugerując potencjał terapeutyczny w farmakologii (Coballase-Urrutia et al., 2017).
- Selektywna nieodwracalna inhibicja neuronalnej i indukowalnej syntazy tlenku azotu w połączonej obecności siarkowodoru i tlenku azotu: Omawia interakcję NADP w złożonych szlakach biochemicznych wpływających na aktywność enzymatyczną, ważną dla zrozumienia sygnalizacji komórkowej i potencjalnych celów leków (Heine et al., 2015).
- Leczenie wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi n-3 odwraca dysfunkcję śródbłonka i stres oksydacyjny w eksperymentalnej menopauzie: Badania te przedstawiają krytyczną rolę NADP w zarządzaniu stresem oksydacyjnym i zdrowiem komórkowym, pokazując jego implikacje w suplementach diety i interwencjach terapeutycznych (Gortan Cappellari et al., 2013).
Analysis Note
Identity (IR-spectrum): passes test
pH (10 mg/ml; water): 3.7 - 4.2
UV-Absorption (360 nm; 10 mg/ml; water): ≤ 0.20
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (260 nm; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calculated on solvent-free substance): 220 - 240
Methanol (GC): ≤ 3.0 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 6.0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| assay ≥95.0% dry basis (enzymatic) | assay ≥97.0% dry basis (enzymatic) | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 3.7-4.2 (10 mg/mL in water) | pH - | pH - | pH - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1245410001 | 04022536217130 |