Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki19 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1040,00 zł | |
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
RTECS - RY8455000
Quality Level
form
solid
solubility
soluble (DMSO (10 mg/ml). Further dilute at aqueous buffer in low micromolar concentrations.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc4c3c(c2)C(=NN4C)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
InChI key
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
General description
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor Akt V, trirybina
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c