Przejdź do
12-355
Peptyd SAMS
liquid, for Kinase Assays
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Peptyd SAMS, SAMS Peptide primarily used in Kinase Assays.
biological source
synthetic
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Protein Target: AMPK (α1, β1, γ1)
Target Sub-Family: CAMK
Physical form
sterylna woda destylowana
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated by Peptide Phosphorylation Assay. SAMS Peptide was phosphorylated by AMP activated enzyme in the presence and absence of AMP.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML146020890211666975001
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
UniProt accession no.
Q00266
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
12-35504053252474682