Przejdź do
1.19797
Roztwór wzorcowy srebra
traceable to SRM from NIST AgNO3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ag Certipur®
Synonim(y):
Srebrny wzorzec kalibracyjny dla ICP/AAS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
162,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
193,80 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
162,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ag in 0.5 M HNO3
technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Silver standard solution may be used as a calibration standard for atomic absorption spectroscopy.
Analysis Note
1000 mg/L Ag in 0.5 mol/L HNO3, prepared with high-purity AgNO3, HNO3, and water
Other Notes
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.099061.70352NIST3151
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119797010004022536677125
119797050004022536180649