Przejdź do
1.19254
Chlor w proszku do fotometrów innych producentów dla próbek 10 ml
photometric, 0 - 2.00 mg/l Cl2 (free) Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
219,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
219,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0-2.0 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
application(s)
aquaculture
disinfection control
drinking water
environmental
ground and surface water
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
(wolny chlor) Metoda: fotometryczna, DPD 0 - 2,00 mg/l Cl₂ Spectroquant® Zestawy proszkowe chloru do fotometrów innych producentów do próbek o objętości 10 ml.
Oferujemy zestawy testowe Spectroquant® do fotometrów innych producentów. Działają one bezproblemowo z fotometrami innych marek. Testy działają z oryginalnymi danymi programowania zainstalowanymi przez producentów zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
Ponadto dostarczamy dane specyficzne dla testu, aby ułatwić programowanie każdego zestawu testowego Spectroquant® z dowolnym fotometrem.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.187501.187531.18751
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
detection method
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0-2.0 mg/L (Cl2)
measuring range
0-40.0 mg/L (COD)
measuring range
0-15000 mg/L (COD)
measuring range
0-150 mg/L (COD)
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
compatibility
for use with photometers from other manufacturers
pH
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119254000104027269239077