Przejdź do
119134
Adenozyno-5′-O-(2-tiodifosforan), sól trilitowa
A P2-purinergic receptor agonist that acts as a potent insulin secretagogue.
Synonim(y):
ADP-β-S, 3Li
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤10% ADP
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C10H15N5O9P2S/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
HCIKUKNAJRJFOW-KQYNXXCUSA-N
General description
Agonista receptoraP2-purynergicznego, który działa jako silny środek pobudzający wydzielanie insuliny. Substrat i inhibitor układów enzymatycznych zależnych od ADP.
Substrat i inhibitor układów enzymatycznych zależnych od ADP. AgonistaP2-purynergiczny, który działa jako silny środek pobudzający wydzielanie insuliny.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Agonista receptora P2-purynergicznego
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Shalev, M., et al. 1999. J. Urol. 161, 955.
Hillaire-Buys, D., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 183.
Bertrand, G., et al. 1991. Br. J. Pharmacol.102, 627.
Eckstein, F., and Goody, R.S. 1976. Biochemistry15, 1685.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119134-25MG04055977223309