Przejdź do
118500
Inhibitor kinazy ATM
Synonim(y):
KU-55933, 2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-Pyran-4-one, 2-(Morpholin-4-yl)-6-(thianthren-1-yl)-4H-pyran-4-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
636,00 zł
10 mg
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.49
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.28
MDL number:
636,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
SMILES string
O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
InChI
1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2
InChI key
XRKYMMUGXMWDAO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KU-55933 is a very potent, specific inhibitor of Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase (IC50 = 13 nM). KU-22933 treatment sensitizes cancer cells to ionizing radiation and cytotoxic drugs. The compound KU-22933 blocks ATM-mediated phosphorylyation of p53, gH2AX, NBS1, and SMC1.
KU-55933 is a very potent, specific inhibitor of Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase.