Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N5O13P2S · 4Li
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.00
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352201
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
water: 5 mg/mL
Storage temp.:
−70°C
Produkt 118410 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥80% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Note: Unstable at room temperature.
Prepared enzymatically. A substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Prepared enzymatically. A sulfate donor substrate for sulfotransferases, including Sulfotransferase, Nod Factor (Cat. No. 574300).
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -70°C. Note: Unstable at room temperature.
Other Notes
Lin, C.-H., et al. 1995. J. Am. Chem. Soc. 117, 8031.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Mandon, E.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 10707.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 118410-10MG | 04055977223996 |