Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8990,00 zł
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
1100 NTU
compatibility
for use with Turbiquant™ 1100 IT
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Mikroprzepływowy system analizy ilościowej do multipleksowej diagnostyki genetycznej zakażeń wirusowych u ludzi z wykorzystaniem kolorymetrycznej amplifikacji izotermicznej za pośrednictwem pętli...: Niniejsze badanie przedstawia system mikroprzepływowy połączony z pomiarem turbidymetrycznym do szybkiego i multipleksowego wykrywania ludzkich infekcji wirusowych. Zastosowanie turbidymetrii w tym kontekście pozwala na precyzyjną i wydajną analizę, zwiększając możliwości diagnostyczne w warunkach klinicznych (Natsuhara et al., 2024).
- Bezpośredni pomiar zawartości ciekłej wody w aerozolu: A Case Study in Summer in Nanjing, China: Badania te wykorzystują turbidymetr do pomiaru zawartości ciekłej wody w aerozolu, zapewniając krytyczny wgląd w jakość powietrza i zdrowie środowiska. Odkrycia podkreślają znaczenie dokładnych pomiarów zawartości wody w aerozolach dla monitorowania środowiska i kształtowania polityki (Li et al., 2024).
- MiniRead: Proste i niedrogie urządzenie do samodzielnej analizy kinetyki wzrostu mikroorganizmów...: W niniejszym artykule przedstawiono MiniRead, urządzenie typu "zrób to sam" wykorzystujące turbidymetrię do analizy wzrostu mikroorganizmów. Przystępna cena i wydajność urządzenia sprawiają, że jest ono cennym narzędziem do badań w dziedzinie mikrobiologii i biotechnologii, szczególnie w warunkach ograniczonych zasobów (Falque et al., 2024).
- Opracowanie metody szybkiego wykrywania genu oporności na makrolidy u Mycobacterium avium przy użyciu systemu mutacji opornych na amplifikację - metoda izotermicznej amplifikacji za pośrednictwem pętli...: W badaniu wykorzystano turbidymetrię w metodzie wykrywania genów oporności na makrolidy u Mycobacterium avium, wykazując jej potencjał w zwiększaniu dokładności i szybkości diagnostyki w badaniach mikrobiologicznych (Inagaki et al., 2024).
- Opracowanie oszczędnego czujnika in situ, wykorzystującego metodęatiometryczną do ciągłego monitorowania mętności w wodach naturalnych...: W artykule opisano stworzenie turbidymetru in situ do ciągłego monitorowania zmętnienia wody metodą ratiometryczną. Konstrukcja czujnika stawia na pierwszym miejscu opłacalność i niezawodność, dzięki czemu nadaje się do szerokich zastosowań w monitorowaniu środowiska (Sanchez et al., 2023).
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| compatibility for use with Turbiquant™ 1100 IT | compatibility for use with Turbiquant™ 1100 IR | compatibility for use with Spectroquant® Move DC | compatibility for use with Turbiquant™ 1500 T, for use with Turbiquant™ 3000 T |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
| turbidity 1100 NTU | turbidity 1100 NTU | turbidity - | turbidity - |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Turbidymetr
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1183250001 | 04022536992952 |