Przejdź do
1.18320
Puste komórki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
47101516
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 1000, for use with Turbiquant 1100
detection method
turbidimetric
storage temp.
2-30°C
General description
1000/1100 Turbiquant
Te puste kuwety są odpowiednie do pomiaru zmętnienia za pomocą przyrządów typu Turbiquant 1000 i 1100. Kuwety mają średnicę 24 mm, są wyposażone w zakrętki i są dostarczane w oddzielnych opakowaniach chroniących je przed zarysowaniem.
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.183361.736501.14724
material
optical glass vial
material
optical glass vial
material
optical glass vial
material
optical glass vial
compatibility
for use with Turbiquant 1000, for use with Turbiquant 1100
compatibility
for use with Turbiquant 1500, for use with Turbiquant 3000
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
detection method
turbidimetric
detection method
turbidimetric
detection method
photometric
detection method
photometric
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Puste komórki
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
118320000104022536769813
Questions
  1. What are the specs of the cuvette and what is the material of the vial and of the lid? Can other components be used instead of the cuvettes it comes with?
    1 answer
    1. The cuvettes have a diameter of 24 mm and are equipped with screw caps. They are delivered in a separate box to protect them from scratching. For photometry and turbidimetry, the cuvettes must be made of glass. The lids are made of plastic. Alternative components may be used instead of the provided cuvettes, but compatibility should be verified.