Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
Compatibility:
for use with MAS-100 NT®
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
Feature:
disposable, ready-to-use
Storage temp.:
no temp limit
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) lid
Quality Segment
sterility
sterile; irradiated (Alternative to the standard autoclavable perforated lid)
feature
disposable, ready-to-use
packaging
box of 30 units
manufacturer/tradename
MAS-100 NT®
application(s)
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 NT®
storage temp.
no temp limit
General description
Bezpieczna pokrywa do MAS-100 NT® to jednorazowa alternatywa dla autoklawowalnej standardowej perforowanej pokrywy wykonanej z aluminium (nr ref. 1.09195). Wykonana jest w 100% z nadającego się do recyklingu akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) i jest dostarczana w 30 pojedynczo pakowanych i sterylizowanych sztukach w opakowaniu.
Safe Lid ma taką samą konfigurację sita jak standardowa perforowana pokrywa z 300 otworami o średnicy 0,6 mm. Zapewnia to identyczną prędkość uderzenia wynoszącą 19,6 m/s i nominalną wartość d50 wynoszącą 1,1 μm. Uproszczona walidacja współczynników odzysku zgodnie z normą EN 17141 dała porównywalne wartości dla obu perforowanych pokryw.
Safe Lid ma taką samą konfigurację sita jak standardowa perforowana pokrywa z 300 otworami o średnicy 0,6 mm. Zapewnia to identyczną prędkość uderzenia wynoszącą 19,6 m/s i nominalną wartość d50 wynoszącą 1,1 μm. Uproszczona walidacja współczynników odzysku zgodnie z normą EN 17141 dała porównywalne wartości dla obu perforowanych pokryw.
Application
Zastosowanie jednorazowej pokrywy na próbniku powietrza MAS-100 NT® jest identyczne jak w przypadku standardowej pokrywy perforowanej. Można postępować zgodnie z instrukcją obsługi MAS-100 NT®. Jedyną różnicą jest brak zapięcia obrotowego, co jeszcze bardziej upraszcza obsługę.
Features and Benefits
- Dzięki gotowemu do użycia i sterylnemu formatowi nie jest wymagany codzienny proces autoklawowania.
- Nieodkręcające się zamknięcie umożliwia szybką wymianę wieczek i wspiera obsługę zrobotyzowaną.
- Indywidualne kody kreskowe umożliwiają śledzenie za pomocą cyfrowych przepływów pracy.
- Indywidualne podwójne opakowanie zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu podczas przenoszenia do pomieszczeń czystych.
- Sterylność zapobiega fałszywym alarmom.
- Jednorazowe użycie, po którym następuje utylizacja, minimalizuje ryzyko narażenia na potencjalnie toksyczne substancje unoszące się w powietrzu.
- Skuteczność zbierania zatwierdzona przez ISO 14698 MAS-100 NT® jest porównywalna dla standardowych pokryw perforowanych i Safe Lid (zweryfikowana przez uproszczoną walidację zgodnie z EN 17141).
- Powtarzalne wyniki dzięki 100% wizualnej kontroli otworów za pomocą kamery.
- Natężenie przepływu z MAS-100 NT® wynosi 100 SLPM ± 5%.
- Dzięki zastosowaniu pokrywy Safe Lid można pobrać co najmniej 10% więcej próbek na jednym ładowaniu baterii.
- Umożliwia śledzenie w celu cyfrowej analizy danych i trendów w oparciu o indywidualny kod kreskowy GS1.
Legal Information
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG