Przejdź do
1.16992
Potassium Test Strips, reflectometric
0.25-1.2 g/L (K), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe potasu, Pasek testowy potasu do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test potasu, reflectometric, 0.25-1.2 g/L (K), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
potassium
measuring range
0.25-1.2 g/L (K)
application(s)
agriculture
beverage testing
drinking water
mineral water
wastewater
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Method: reflectometric with test strips and reagent 0.25 - 1.2 g/l K Reflectoquant®
The Reflectoquant Potassium test includes test strips and all necessary additional reagents and is used used for the determination of potassium ions in drinking water and mineral water, industrial water, wastewater, beverages and soils after sample pretreatment. Potassium ions react with dipicrylamine to form an orange-colored complex that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the potassium concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for potassium. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
0.35 - 0.45 g/l
- standard 2: 0.62 - 0.78 g/l
- standard 3: 0.90 - 1.10 g/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.179451.169731.17985
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
potassium
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 10 Plus, for use with REFLECTOQUANT
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
measuring range
0.25-1.2 g/L (K)
measuring range
1.0-25.0 mg/L (K)
measuring range
0.5-25.0 mg/L (NO2-)
measuring range
250-1500 mg/L (K)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116992000104022536169873