Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 634,00 zł |
Informacje o tej pozycji
634,00 zł
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Level
pH
7.0-7.2 (25 °C, 252 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
water: partially soluble at 100 °C
application(s)
bioburden testing
food and beverages
microbiology, sterility testing
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for Clostridium perfringens
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability selective for Clostridium perfringens | suitability anaerobic bacteria, nonselective for | suitability Clostridium perfringens, Clostridium spp., Clostridium spp. | suitability selective and differential for Clostridium spp. |
| form medium granules (dehydrated (DCM)) | form liquid | form disc (hydrosoluble), solid | form powder |
| application(s) bioburden testing | application(s) pharmaceutical | application(s) environmental | application(s) bioburden testing |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| pH 7.0-7.2 (25 °C, 252 g/L in H2O, after autoclaving) | pH 7.1 °C | pH - | pH - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1167510500 | 04022536167855 |