Przejdź do
1.16484
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 W F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
Wodoodporne płyty aluminiowe TLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
991,00 zł
743,25 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
743,25 zł
Cena katalogowa991,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Analysis Note
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 120 - 160 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- Benzene-azo-a-naphthylamine:
40 - 55
- Brillant red B: 60 - 75
- Erio green B: 75 - 90
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 9.0
Typical value determined on a sheet
Eluent: Ethylmethylketone/ 1-propanol/ glacial acetic acid/ water (40/40/5/20 v/v/v/v)
Other Notes
Zastępuje: 16484-1; 16484
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.055541.164851.16717
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
10-12 μm
particle size
-
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
10 cm × 10 cm
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116484000104022536166094