Przejdź do
1.15938
Hematoxylin monohydrate (C.I.75290)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Hematoxylin monohydrate (C.I.75290)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
687,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
36 720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O6 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
302.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
208-237-3
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
composition
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
140 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
slightly soluble at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
εmax
155-165 at 290-292 nm in acetonitrile at 0.05 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-30°C
General description
Hämatoxylin-Monohydrat (C.I. 75290) for microscopy Certistain®, is a dye for the specific staining of DNA in the nuclei. It is used in cytology and histology. Nuclei are stained dark blue, dark violet to black. Hematoxylins are mixed with trivalent positively charged metal salts and build up the so-called hematoxylin lakes, used for the selective staining of nuclei (DNA). Certistain® is the quality group for seleceted high quality dyes that fulfill all quality requirements for IVD and CE registration. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (acetonitrile): 290 - 292 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; acetonitrile): 155 - 165
Haematein (spectrophotometrically): ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 5 - 6 %
Suitability for microscopy: passes test
Legal Information
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.04302H31361.09253
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
slightly soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
composition
Dye, ≥95% spectrophotometric assay
composition
-
composition
-
composition
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1