Przejdź do
1.15444
Coomassie błękit brylantowy G 250 (C.I. 42655)
for electrophoresis
Synonim(y):
Barwienie żelu białkowego, Brilliant Blue G, Cyjanina G, Niebieski kwasowy 90, Polar Blue G, SERVA BLUE G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H48N3NaO7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
854.02
UNSPSC Code:
41105305
EC Index Number:
228-058-4
NACRES:
NC.01
MDL number:
Produkt 1.15444 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
protein staining: suitable
pH
6.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
40 g/L
bulk density
520 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)CN(CC)c2cc(c(cc2)[C+](c5c(cc(cc5)N(CC)Cc6cc(ccc6)[S](=O)(=O)[O-])C)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)OCC)C
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30,48H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H-,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
General description
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) is a member of Coomassie brilliant blue (CBB), which is a triphenyl methane dye.[1] CBB dyes are widely used for the visualization of proteins separated by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.[2] CBB G-250 (greenish tinted blue) dye is preferably used in Bradford assay for the quantification of proteins.[1]
Application
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) has been used to stain gel in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis.[3] It has also been used in Bradford protein assay.[4]
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 577 - 584 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): 450 - 570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.12553B0149B0770
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
40 g/L
solubility
20 g/L
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pH
6.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
6.2 (25 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Robert G E Krause et al.
Analytical biochemistry, 566, 107-115 (2018-11-21)
Coomassie brilliant blue R250, an anionic dye is the most popular stain to detect proteins resolved in SDS-PAGE gels. Crystal violet, a cationic dye was found to be versatile and stained proteins in SDS-PAGE gels and in zymograms. Stained proteins
Nazim Mekaoui et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 134-141 (2011-12-22)
Commercial samples of Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBB) were not pure enough to give reliable results when used as indicator of amine content in biological material. The polar and apolar impurities produce unacceptable biases in the results. Counter current chromatography
Gang Lu et al.
Bio-protocol, 10(6), e3565-e3565 (2021-03-05)
Although many spherical and rod-shaped plant virus purification protocols are now available, only a few protocols on filamentous plant virus purification have been published. Here, we report a protocol for large-scale purification of Rice stripe virus (RSV) from RSV-infected rice
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115444002504022536160313